Drukuj
kwas tetrachlorozłotowy(III) trihydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
411070010 411070050 411070250
ACRO411070010EA 1080 PLN
ACRO411070010 ACRO411070050 ACRO411070250
kwas tetrachlorozłotowy(III) trihydrat ACS
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder and/or chunks (May have a brown hue)
Assay ≥49.0 % (Au)
Insoluble matter ≤0.1 % (10 % in ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %