Drukuj
Piperazyna heksahydrat, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
P7003-1KG P7003-200G
P7003-1KGEA 746 PLN
P7003-1KG P7003-200G
Piperazyna heksahydrat, Supelco®
Piperazyna heksahydrat
Formuła: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 44…45 °C
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149389
Numer CAS: 142-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-808-3
Jednostka: 2579
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,07617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&vid=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&vid=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&prid=web&clid=SAPDAM