Drukuj
Piperazyna heksahydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
131300010 131301000 131305000 131300051
ACRO131300010EA 702 PLN
ACRO131300010 ACRO131301000 ACRO131305000 ACRO131300051
Piperazyna heksahydrat 98%
Piperazyna heksahydrat
Formuła: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 145…156 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 41…45 °C
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149389
Numer CAS: 142-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-808-3
Jednostka: 2579
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,07617
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Transparent to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %