Drukuj
kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N',N'-tetraoctowy hydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Titriplex® IV
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
8.41032.0025EA 311 PLN
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N',N'-tetraoctowy hydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N',N'-tetraoctowy hydrat
Formuła: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Temp. topnienia: 213…216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066429
Numer CAS: 125572-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 236-308-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 213 °C
Molar Mass 364.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3