Titriplex® IV (kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N',N'-tetraoctowy hydrat) reagent analityczny, Supelco®
Dostawca: Merck
1.08424.0025
1.08424.0100
1.08424.0025EA
535
PLN
1.08424.0025
1.08424.0100
Titriplex® IV (kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N',N'-tetraoctowy hydrat) reagent analityczny, Supelco®
kwas trans-1,2-diaminocykloheksano-N,N,N',N'-tetraoctowy hydrat
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 213 °C |
Molar Mass | 364.34 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |