Drukuj
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
402885-100G 402885-500G 402885-5G
SIAL402885-100GEA 216 PLN
SIAL402885-100G SIAL402885-500G SIAL402885-5G
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat, Sigma-Aldrich®
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat
Formuła: C₇H₈O₃S·1H₂O
Temp. topnienia: 102…104 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142137
Numer CAS: 6192-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-180-0
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,09671