Drukuj
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09613.0100 1.09613.0500
1.09613.0100EA 99.6 PLN
1.09613.0100 1.09613.0500
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat
Formuła: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190.22 g/mol
Temp. topnienia: 102…104 °C
Gęstość: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142137
Numer CAS: 6192-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-180-0
Jednostka: 2585
ADR: 8
Klasyfikacja Merck : 12,09671
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 670 g/l (20 °C)
Melting Point 56 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 190.22 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Boiling Point 140 °C (27 hPa)
Flash Point 180 °C
pH 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)
Ignition Point 600 °C