Drukuj
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat 97.5%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
171780010 171780025 171785000 171780050
ACRO171780010EA 367 PLN
ACRO171780010 ACRO171780025 ACRO171785000 ACRO171780050
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat 97.5%, czysty
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat
Formuła: C₇H₈O₃S·1H₂O
Temp. topnienia: 100…108 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142137
Numer CAS: 6192-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-180-0
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,09671
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.5 %