Drukuj
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
139020050 139025000 139021000 139020025 139020100
ACRO139020050EA 154 PLN
ACRO139020050 ACRO139025000 ACRO139021000 ACRO139020025 ACRO139020100
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat 99%, extra pure
Kwas p-toluenosulfonowy hydrat
Formuła: C₇H₈O₃S·1H₂O
Temp. topnienia: 100…108 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142137
Numer CAS: 6192-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-180-0
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,09671
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 108 °C
Titration Acid The para-isomer in TSA is min. 97%
Titration with CHA ≤0.5 % Sulfuric acid