3,5-Dihydroksytoluen hydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Methylresorcinol monohydrate, Orcinol monohydrate, 5-Methylbenzene-1,3-diol hydrate
A10440.06
A10440.14
A10440.22
A10440.06EA
228
PLN
A10440.06
A10440.14
A10440.22
3,5-Dihydroksytoluen hydrat ≥97%
3,5-Dihydroksytoluen hydrat
Purity: 97%
CAS No.: 6153-39-5
Molecular Formula: C7H8O2.H2O
Formula Weight: 142.16 (124.14anhy)
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 147°/5mm
Merck Reference: 14,6864
MDL No.: MFCD00149092
Formuła:
C₇H₈O₂·1H₂O Temp. Wrzenia: 147 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 56…60 °C Gęstość: 1,29 g/cm³ (4 °C) Temp. Zapłonu: 159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149092 Numer CAS: 6153-39-5 Numer WE (dawny EINECS): 207-984-2 Klasyfikacja Merck : 14,6864 |