Drukuj
3,5-Dihydroksytoluen hydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
129550250 129551000 129555000
ACRO129550250EA 564 PLN
ACRO129550250 ACRO129551000 ACRO129555000
3,5-Dihydroksytoluen hydrat 99%
3,5-Dihydroksytoluen hydrat
Formuła: C₇H₈O₂·1H₂O
Temp. Wrzenia: 290 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 56…61 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Temp. Zapłonu: 159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149092
Numer CAS: 6153-39-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-984-2
Klasyfikacja Merck : 12,06995
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to pink-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Water 10 to 14 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light brown
HPLC ≥98.5 %