1,3,5-Trihydroksybenzen dihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3,5-Trihydroxybenzene dihydrate, Phloroglucinol, Hydrate
A13034.14
A13034.22
A13034.36
A13034.14EA
217
PLN
A13034.14
A13034.22
A13034.36
1,3,5-Trihydroksybenzen dihydrat ≥98%
1,3,5-Trihydroksybenzen dihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 6099-90-7
Molecular Formula: C6H6O3.2H2O
Formula Weight: 162.14 (126.11anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 214-217°
MDL No.: MFCD00149090
Formuła:
C₆H₆O₃·2H₂O Temp. topnienia: 214…217 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149090 Numer CAS: 6099-90-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-611-2 Klasyfikacja Merck : 14,7328 |