Drukuj
1,3,5-Trihydroksybenzen dihydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3,5-Trihydroxybenzene dihydrate, Phloroglucinol, Hydrate
131040250 131041000 131045000
ACRO131040250EA 185 PLN
ACRO131040250 ACRO131041000 ACRO131045000
1,3,5-Trihydroksybenzen dihydrat 99%
1,3,5-Trihydroksybenzen dihydrat
Formuła: C₆H₆O₃·2H₂O
Temp. topnienia: 218…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149090
Numer CAS: 6099-90-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-611-2
Klasyfikacja Merck : 13,07413
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥96.0 %