Kwas 2,4,6-trihydroksybenzoesowy monohydrat ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22768.14
B22768.22
B22768.36
B22768.14EA
442
PLN
B22768.14
B22768.22
B22768.36
Kwas 2,4,6-trihydroksybenzoesowy monohydrat ≥94%
Kwas 2,4,6-trihydroksybenzoesowy monohydrat
Purity: 94%
CAS No.: 71989-93-0
Molecular Formula: C7H6O5.H2O
Formula Weight: 188.14 (170.12anhy)
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 2212148
Formuła:
C₇H₆O₅·1H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149095 Numer CAS: 71989-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-467-5 |