Drukuj
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
20678.187EA 534 PLN
20678.187 20678.267 20678.291
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat
Formuła: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254.22 g/mol
Temp. topnienia: 224
Gęstość: 1.695 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149540
Numer CAS: 5965-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-555-6
Jednostka: 2585
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Free salicylic acid Max. 0.04 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in NH3 4 N Max. 0.03 %
Insolubility in ethanol 96 % vol Max. 0.1 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 25 ppm