Drukuj
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat ≥99.0% (by acidimetry) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
8.00691.1000EA 754 PLN
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat ≥99.0% (by acidimetry) do syntezy, Sigma-Aldrich®
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat
Formuła: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Temp. topnienia: 224 °C
Gęstość: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149540
Numer CAS: 5965-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-555-6
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 2-Hydroxybenzoic-5-Sulfonic Acid, Dihydrate
Chemical Formula HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O