kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 5965-83-3
Molecular Formula: C7H6O6SH.2H2O
Formula Weight: 254.22 (218.19anhy)
Physical Form: Cryst powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Pungent
Melting Point: 103-112°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 650741
Merck Reference: 14,8964
UN No.: 2585
MDL No.: MFCD00007508
Formuła:
HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O Temp. topnienia: 103…112 °C Gęstość: 1,695 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149540 Numer CAS: 5965-83-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-555-6 Jednostka: 2585 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8964 |