Drukuj
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
268790010 268792500
ACRO268790010EA 714 PLN
ACRO268790010 ACRO268792500
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat 99+%
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat
Formuła: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Temp. topnienia: 106…110 °C
Gęstość: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149540
Numer CAS: 5965-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-555-6
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤16 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Salicylic acid ≤0.1 %