Drukuj
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
132860010 132862500
ACRO132860010EA 650 PLN
ACRO132860010 ACRO132862500
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat 98%
kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dihydrat
Formuła: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Temp. topnienia: 106…110 °C
Gęstość: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149540
Numer CAS: 5965-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-555-6
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
Water 14 to 16 % (K.F.) Typical
Titration with NaOH ≥97.5 %