1-Oktanosulfonian sodu hydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
15764.09
15764.18
15764.09EA
785
PLN
15764.09
15764.18
1-Oktanosulfonian sodu hydrat ≥99%
1-Oktanosulfonian sodu hydrat
Purity: 99+%
CAS No.: 207596-29-0
Molecular Formula: CH3(CH2)7SO3Na.H2O
Formula Weight: 234.29 (216.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Formuła:
C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O MW: 234.29 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007544 Numer CAS: 207596-29-0 Numer WE (dawny EINECS): 226-195-4 |