1-heksanosulfonian sodu hydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
32190.09
32190.18
32190.09EA
728
PLN
32190.09
32190.18
1-heksanosulfonian sodu hydrat ≥99%
1-heksanosulfonian sodu hydrat
Purity: 99%
CAS No.: 207300-91-2
Molecular Formula: C6H13NaO3S.H2O
Formula Weight: 206.24 (188.22anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Beilstein Reference: 3727014
MDL No.: MFCD00149549
Formuła:
C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O MW: 206.24 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149549 Numer CAS: 207300-91-2 Numer WE (dawny EINECS): 220-601-3 |