Drukuj
1-heksanosulfonian sodu hydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
206120050 206120250 206121000
ACRO206120050EA 270 PLN
ACRO206120050 ACRO206120250 ACRO206121000
1-heksanosulfonian sodu hydrat 99%
1-heksanosulfonian sodu hydrat
Formuła: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
MW: 206.24 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149549
Numer CAS: 207300-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-601-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals or flakes or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9.6 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (on dry substance)