kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa hydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
15214.09
15214.18
15214.09EA
606
PLN
15214.09
15214.18
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa hydrat ≥99%
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa hydrat
Purity: 99%
CAS No.: 207300-90-1
Molecular Formula: C7H15NaO3S.H2O
Formula Weight: 220.26 (202.24anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149550 Numer CAS: 207300-90-1 Numer WE (dawny EINECS): 245-210-5 |