Drukuj
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa hydrat for HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 1-heptanesulphonate monohydrate
411270050 411270250 411271000 411275000
ACRO411270050EA 362 PLN
ACRO411270050 ACRO411270250 ACRO411271000 ACRO411275000
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa hydrat for HPLC
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa hydrat
Formuła: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
MW: 220.27 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149550
Numer CAS: 207300-90-1
Numer WE (dawny EINECS): 245-210-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7.4 % to 9 % (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Solubility (10 % w/v in water) Clear colorless
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥99.0 %