Drukuj
Wersenian czterosodowy dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E5391-20KG E5391-250G
SIALE5391-20KGEA 0 PLN
SIALE5391-20KG SIALE5391-250G
Wersenian czterosodowy dihydrat, Sigma-Aldrich®
Wersenian czterosodowy dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
MW: 416.2 g/mol
Temp. topnienia: > 300 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150026
Numer CAS: 10378-23-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-573-9
Klasyfikacja Merck : 13,03544