Drukuj
Wersenian czterosodowy dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
03695-1KG 03695-250G
SIAL03695-1KGEA 705 PLN
SIAL03695-1KG SIAL03695-250G
Wersenian czterosodowy dihydrat, Sigma-Aldrich®
Wersenian czterosodowy dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Temp. topnienia: > 300 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150026
Numer CAS: 10378-23-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-573-9
Klasyfikacja Merck : 13,03544