Drukuj
EDTA sól disodowa dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E6635-100G E6635-1KG E6635-500G
SIALE6635-100GEA 303 PLN
SIALE6635-100G SIALE6635-1KG SIALE6635-500G
EDTA sól disodowa dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA sól disodowa dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Temp. topnienia: 255 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150037
Numer CAS: 6381-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3
Klasyfikacja Merck : 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM