Drukuj
EDTA sól disodowa 0.05 M EDTA-Na2 roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
318892-500ML 318892-2.5L
318892-500MLEA 126 PLN
318892-500ML 318892-2.5L
EDTA sól disodowa 0.05 M EDTA-Na2 roztwór volumetryczny, Fluka™
EDTA sól disodowa
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temp. topnienia: 255 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070672
Numer CAS: 139-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3
Klasyfikacja Merck : 13,03543
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 0.0490 - 0.0510 mol/l
Traceable to NIST SRM effective