Drukuj
EDTA sól disodowa dihydrat ≥98%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
20296.360EA 3250 PLN
20296.360 20296.462 20296.291 20296.260
EDTA sól disodowa dihydrat ≥98%, TECHNICAL
EDTA sól disodowa dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Temp. topnienia: 255 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150037
Numer CAS: 6381-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3
Klasyfikacja Merck : 13,03543
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %