Idranal® III 99-101% (by HPLC) Reag. Ph. Eur. for complexometry (NTA ≤0.1%), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Uwaga
|
34549-25KG
34549-100G
34549-1KG
34549-6X1KG
34549-500G
34549-25KGEA
15080
PLN
34549-25KG
34549-100G
34549-1KG
34549-6X1KG
34549-500G
Idranal® III 99-101% (by HPLC) Reag. Ph. Eur. for complexometry (NTA ≤0.1%), Fluka™
EDTA sól disodowa dihydrat
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Temp. topnienia: 244…250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150037 Numer CAS: 6381-92-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3 Klasyfikacja Merck : 13,03543 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Loss on drying (150°C, 3h) | Max. 10 % |
pH (5 %, 20°C) | 4.0 - 5 |
pH (5 %, 25 °C) | 4.0 - 6.0 |
Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.0005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Nitrilotriacetic acid (HPLC) | Max. 0.1 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Appearance of the solution | complying |
Identity (IR) | complying |