Drukuj
EDTA sól disodowa dihydrat
Dostawca: G Biosciences
786-050 RC-047
786-050EA 686 PLN
786-050 RC-047
EDTA sól disodowa dihydrat
EDTA sól disodowa dihydrat
EDTA disodium salt is a reversible metalloprotease inhibitor that is used for chelating metal ions.
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Temp. topnienia: 255 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150037
Numer CAS: 6381-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3
Klasyfikacja Merck : 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM