EDTA sól disodowa dihydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15161.0B
A15161.0I
A15161.30
A15161.0BEA
779
PLN
A15161.0B
A15161.0I
A15161.30
EDTA sól disodowa dihydrat ≥99%
EDTA sól disodowa dihydrat
Purity: 99+%
CAS No.: 6381-92-6
Molecular Formula: C10H14N2Na2O8.2H2O
Formula Weight: 372.24 (336.22anhy)
Melting Point: 248° dec.
Beilstein Reference: 3900609
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150037 Numer CAS: 6381-92-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3 Klasyfikacja Merck : 13,03543 |