Drukuj
Cytrynian trisodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
71405-250G 71405-1KG 71405-5KG
SIAL71405-250GEA 188 PLN
SIAL71405-250G SIAL71405-1KG SIAL71405-5KG
Cytrynian trisodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Cytrynian trisodu dihydrat
Formuła: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1 g/mol
Temp. topnienia: 150
Gęstość: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150031
Numer CAS: 6132-04-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-675-3
Klasyfikacja Merck : 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM