Cytrynian trisodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
71402-1KG
71402-100G
71402-250G
SIAL71402-1KGEA
826
PLN
SIAL71402-1KG
SIAL71402-100G
SIAL71402-250G
Cytrynian trisodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Cytrynian trisodu dihydrat
Formuła:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Temp. topnienia: 150 °C Gęstość: 1,76 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150031 Numer CAS: 6132-04-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-675-3 Klasyfikacja Merck : 13,08675 |