Drukuj
Cytrynian trisodu dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
27830.294EA 387 PLN
27830.294 27830.363 27830.460
Cytrynian trisodu dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cytrynian trisodu dihydrat
Formuła: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150031
Numer CAS: 6132-04-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-675-3
REACH: 01-2119457027-40
Klasyfikacja Merck : 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm