Drukuj
tri-Sodium citrate dihydrate, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP for biopharmaceutical production, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
1.37042.5000 1.37042.9012 1.37042.9029
1.37042.5000EA 0 PLN
1.37042.5000 1.37042.9012 1.37042.9029
tri-Sodium citrate dihydrate, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP for biopharmaceutical production, SAFC®
Cytrynian trisodu dihydrat
Formuła: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1 g/mol
Temp. topnienia: 150
Gęstość: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150031
Numer CAS: 6132-04-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-675-3
Klasyfikacja Merck : 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM