Drukuj
Cytrynian trisodu, bezwodny, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E331, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.11037.9026 1.11037.1000
1.11037.9026EA 0 PLN
1.11037.9026 1.11037.1000
Cytrynian trisodu, bezwodny, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E331, SAFC®
Cytrynian trisodu
Formuła: C₆H₅Na₃O₇
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 290 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012462
Numer CAS: 68-04-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-675-3
Klasyfikacja Merck : 12,08746