Drukuj
Cytrynian trisodu dihydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06448.0500 1.06448.1000 1.06448.5000 1.06448.9025
1.06448.0500EA 251 PLN
1.06448.0500 1.06448.1000 1.06448.5000 1.06448.9025
Cytrynian trisodu dihydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Cytrynian trisodu dihydrat
Formuła: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150031
Numer CAS: 6132-04-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-675-3
Klasyfikacja Merck : 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 425 g/l (25 °C)
Melting Point 150 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 294.10 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 1.76 g/cm3
pH 7.5 - 9.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)