Drukuj
Cytrynian trisodu dihydrat ≥99%, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
0101-1KGEA 863 PLN
0101-1KG 0101-2.5KG 0101-500G 0101-12KG 0101-50KG
Cytrynian trisodu dihydrat ≥99%, Reagent Grade
Cytrynian trisodu dihydrat
A biological buffer used for cell culture, in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formuła: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150031
Numer CAS: 6132-04-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-675-3
Klasyfikacja Merck : 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Calcium ≤0.005%
Chloride ≤0.005%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Loss on Drying (%) 10.0 – 13.0
pH (5%, Water) @25 °C 7.0 – 9.0
Protease none detected
Purity (Dry Basis) (%) ≥99%
RNase none detected
Sulphate ≤0.005%