Cytrynian trisodu dihydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
A12274.0C
A12274.0E
A12274.36
A12274.0CEA
2200
PLN
A12274.0C
A12274.0E
A12274.36
Cytrynian trisodu dihydrat ≥99%
Cytrynian trisodu dihydrat
Purity: 99%
CAS No.: 6132-04-3
Molecular Formula: Na3C6H5O7.2H2O
Formula Weight: 294.10 (258.07anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 150° -2H2O
Beilstein Reference: 6104939
Merck Reference: 14,8602
MDL No.: MFCD00150031
Formuła:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O MW: 294.1 g/mol Temp. topnienia: 150 °C (-2H₂O) Gęstość: 1.76 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150031 Numer CAS: 6132-04-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-675-3 Klasyfikacja Merck : 13,08675 |