Cytrynian trisodu dihydrat ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.0% min
CAS No.: 6132-04-3
Molecular Formula: Na3C6H5O7.2H2O
Formula Weight: 294.10 (258.07anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: 150° -2H2O
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Beilstein Reference: 6104939
Merck Reference: 14,8602
MDL No.: MFCD00150031
Sequestering agent, buffer, photography
Formuła:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Temp. topnienia: 150 °C (-2H₂O) Gęstość: 1,76 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150031 Numer CAS: 6132-04-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-675-3 Klasyfikacja Merck : 14,8602 |