Drukuj
kwas cytrynowy hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
C7129-100G C7129-1KG C7129-500G C7129-5KG
SIALC7129-100GEA 161 PLN
SIALC7129-100G SIALC7129-1KG SIALC7129-500G SIALC7129-5KG
kwas cytrynowy hydrat, Sigma-Aldrich®
kwas cytrynowy hydrat
Formuła: C₆H₈O₇.H₂O
Temp. topnienia: 135…152 °C
Gęstość: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149972
Numer CAS: 5949-29-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1
Klasyfikacja Merck : 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM