Drukuj
szczawian diamonowy hydrat ≥99.5% (RT), BioUltra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
09898-100G 09898-500G
SIAL09898-100GEA 335 PLN
SIAL09898-100G SIAL09898-500G
szczawian diamonowy hydrat ≥99.5% (RT), BioUltra, Sigma-Aldrich®
szczawian diamonowy hydrat
Formuła: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 70
Temp. topnienia: 70
Gęstość: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149694
Numer CAS: 6009-70-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-202-3
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00541