Drukuj
szczawian diamonowy hydrat 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
21289.236EA 219 PLN
21289.236 21289.293
szczawian diamonowy hydrat 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
szczawian diamonowy hydrat
Formuła: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Temp. Wrzenia: 70 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 70 °C
Gęstość: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149694
Numer CAS: 6009-70-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-202-3
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00541
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5 - 101.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm