szczawian diamonowy hydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01192.0250
1.01192.1000
1.01192.0250EA
242
PLN
1.01192.0250
1.01192.1000
szczawian diamonowy hydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
szczawian diamonowy hydrat
Formuła:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Temp. Wrzenia: 70 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 70 °C Gęstość: ∼1.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149694 Numer CAS: 6009-70-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-202-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00541 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 45 g/l (20 °C) (anhydrous substance) |
Melting Point | 70 °C (decomposition) |
Molar Mass | 142.11 g/mol |
Bulk Density | 480 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.50 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.3 (50 g/l, H2O, 25 °C) |