Drukuj
szczawian diamonowy hydrat, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01190.1000 1.01190.9050
1.01190.1000EA 468 PLN
1.01190.1000 1.01190.9050
szczawian diamonowy hydrat, Supelco®
szczawian diamonowy hydrat
Formuła: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 70
Temp. topnienia: 70
Gęstość: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149694
Numer CAS: 6009-70-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-202-3
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00541