szczawian diamonowy hydrat ≥99.0%, powder ACS
Dostawca: MP Biomedicals
|
Uwaga
|
0219140891
0219140880
0219140890
ICNA0219140891EA
897
PLN
ICNA0219140891
ICNA0219140880
ICNA0219140890
szczawian diamonowy hydrat ≥99.0%, powder ACS
szczawian diamonowy hydrat
Chloride ≤0,002%
Iron ≤2 ppm
sulphate ≤0,002%
Formuła:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Temp. Wrzenia: 70 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 70 °C Gęstość: ∼1.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149694 Numer CAS: 6009-70-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-202-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00541 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Synonyms | Ethanedioic Acid Monohydrate; Oxalic acid diammonium salt |
Form | White Powder |
Storage | Store at room temperature (15 to 30 °C) |
Heavy Metals | ≤5 ppm |
Insoluble Matter | ≤0,005% |
Residue on Ignition | ≤0,02% |
Chloride | ≤0.002% |
Iron | ≤2 ppm |
Sulphate | ≤0.002% |