szczawian diamonowy hydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6009-70-7
Molecular Formula: C2H8N2O4.H2O
Formula Weight: 142.11 (124.10anhy)
Physical Form: Crystalline solid
Density: 1.50
Appearance: White
Melting Point: 70° dec.
Beilstein Reference: 3759830
Merck Reference: 14,537
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149694
Formuła:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O MW: 142.11 g/mol Temp. Wrzenia: 70 Temp. topnienia: 70 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.50 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149694 Numer CAS: 6009-70-7 Numer WE (dawny EINECS): 238-135-4 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,00541 |