Drukuj
szczawian diamonowy hydrat 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
423365000 423360025 423361000
ACRO423365000EA 384 PLN
ACRO423365000 ACRO423360025 ACRO423361000
szczawian diamonowy hydrat 99+% ACS
szczawian diamonowy hydrat
Formuła: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 70
Temp. topnienia: 70
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149694
Numer CAS: 6009-70-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-202-3
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00541
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with KMnO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %