szczawian diamonowy hydrat 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
206270010
206275000
ACRO206270010EA
621
PLN
ACRO206270010
ACRO206275000
szczawian diamonowy hydrat 99.5% for analysis
szczawian diamonowy hydrat
Formuła:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Temp. Wrzenia: 70 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 70 °C Gęstość: ~ 1.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149694 Numer CAS: 6009-70-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-202-3 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00541 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with KMnO4 | ≥99.4 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |